Läs mer
Corning™ Fenoliska skruvgängade lock
Produktkod. p-8009069 Handla allt Corning Produkter
Höjd (metrisk):
12,5 mm
13,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 288
Produktkod. 10383563
Brand: Corning™ 999924
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa lock är tillverkade av ett harts speciellt framtaget för att motstå effekterna av temperatur och ånga vid autoklavering. Kepsar har en inlimmad vit gummifoder.
Dessa lock är tillverkade av ett harts speciellt framtaget för att motstå effekterna av temperatur och ånga vid autoklavering. Kepsar har en inlimmad vit gummifoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsstorlek 24-400
Liner material Gummi
Produkttyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Fenol
Färg Svart
Höjd (metrisk) 12,5 mm
Antal per förpackning 12 st
nr per ärende 12 st
Förpackning 12 st
Kvantitet 12 st
För användning med (utrustning) Kulturrör