Läs mer
Fenollösning, Chem Lab™
Produktkod. 11959052
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11959052 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11959052 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL0106010100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Specifica
Odör Specifikt
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
pH >10
Löslighet Lösligt i vatten
Kvantitet 100 mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.