Läs mer
Fenolftalein (0,04 % lösning i etanol), TRC
Produktkod. 30423432
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423432 50 mL
30421032 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30423432 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP31801150ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenolphthalein
CAS 77-09-8
Molekylformel C20 H14 O4
Kvantitet 50 mL
Synonym Phenolphthalein, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one, 1(3H)-Isobenzofuranone, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-, Phenolphthalein (8CI), 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone, 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalide, 3,3-Bis(p-hydroxyphenyl)phthalide, Euchessina, Koprol, Laxogen, Lilo, NSC 10464, NSC 215214, Phthalimetten, Phthalin, Purga, Purgen, Purgophen, Spulmako-lax, TY 9, Trilax
InChI formel InChI=1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
LEDER Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
IUPAC-namn 3,3-bis(4-hydroxyfenyl)-2-benzofuran-1-one
Molekylvikt (g/mol) 318.32
Formel vikt 318.0892
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.04 %