Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fenolftalein, 98,5 %, rent, indikatorgrad
Produktkod. 10406980 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10406980 100 g Plastflaska 100g
10626732 500 g Plastflaska 500g
10195343 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10406980 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 147711000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.40 SEK
    437.65 SEK / 100g
    Save 49.75 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 77-09-8 | C20H14O4 | 318,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-09-8
Molekylformel C20H14O4
Molekylvikt (g/mol) 318.33
MDL-nummer MFCD00005913
InChI-nyckel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
IUPAC-namn 3,3-bis(4-hydroxifenyl)-2-bensofuran-1-on
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenolphthalein
Smältpunkt 258,0 °C till 263,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 0,5 % max. (105 °C)
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 98.5%
Beilstein 18, 143
Densitet 1.299
Merck Index 15, 7356
Färg Vitt
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: <0,1 %. Andra lösligheter: 1g/12mL alkohol, 1g/100 ml eter, löslig i alkalier, löslig i kloroform
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 318.32
Procent renhet 98.5%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenolphthalein
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.