Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fenolftalein, 98%
Produktkod. 11498996
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498996 50 g 50g
11409006 250 g 250g
11488996 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498996 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A17135.18
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 77-09-8 | C20H14O4 | 318,33 g/mol
Fenolftalein används ofta som en indikator i syra-bastitrering, vattenbehandlingsapplikationer. På grund av sin pH-känslighet används den för att kontrollera omfattningen av kolsyra i betong, tvål och i leksaker som blöjarbete. Det används i Kastle-Meyer-testet, som identifierar ämnen som innehåller blod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fenolftalein används ofta som en indikator i syra-bastitrering, vattenbehandlingsapplikationer. På grund av sin pH-känslighet används den för att kontrollera omfattningen av kolsyra i betong, tvål och i leksaker som blöjarbete. Det används i Kastle-Meyer-testet, som identifierar ämnen som innehåller blod.
Löslighet Lösligt
i alkohol. Något löslig i dimetylsulfoxid och olöslig i bensen eller hexan.
Anmärkningar
Syra-basindikator: pH 8,0 - 10,0. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-09-8
Molekylformel C20H14O4
Molekylvikt (g/mol) 318.33
MDL-nummer MFCD00005913
InChI-nyckel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenolphthalein, phthalimetten, euchessina, phthalin, espotabs, phenolax, purgophen, koprol, laxogen, trilax
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Phenolphthalein
Smältpunkt 258 °C till 262 °C
Densitet 1.299
Kvantitet 50 g
Beilstein 284423
Merck Index 14,7243
Löslighetsinformation Löslig i alkohol. Lätt löslig i dimetylsulfoxid och olöslig i bensen eller hexan.
IUPAC-namn 3,3-bis(4-hydroxifenyl)-1,3-dihydro-2-bensofuran-1-on
Formel vikt 318.33
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenolphthalein
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
Sicherheitshinweis
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenolphthalein
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.