Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fenolftalein, ACS
Beskrivning
Fenolftalein används ofta som en indikator i syra-bastitrering, vattenbehandlingsapplikationer. På grund av sin pH-känslighet används den för att kontrollera kolsyran i betong, tvål och i leksaker som blöjarbete. Det används i Kastle-Meyer-testet, som identifierar ämnen som innehåller blod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenolphthalein |
| Smältpunkt | 258 °C till 262 °C |
| Namnnotering | För analys ACS |
| Beilstein | 284423 |
| Densitet | 1.299 g/mL |
| Merck Index | 14,7243 |
| Löslighetsinformation | Löslig i alkohol; Lätt löslig i eter; Lätt löslig i dimetylsulfoxid och olöslig i bensen eller hexan. |
| Kvantitet | 100 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Formel vikt | 318.33 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Phenolphthalein
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: phenolphthalein
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.