Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fenolftalein, ACS
Produktkod. 11338977
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338977 500 g 500g
11328977 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338977 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 038705.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Indikator | CAS: 77-09-8 | C20H14O4 | 318,33 g/mol
Fenolftalein används ofta som en indikator i syra-bastitrering, vattenbehandlingsapplikationer. På grund av sin pH-känslighet används den för att kontrollera kolsyran i betong, tvål och i leksaker som blöjarbete. Det används i Kastle-Meyer-testet, som identifierar ämnen som innehåller blod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-09-8
Molekylformel C20H14O4
Molekylvikt (g/mol) 318.33
MDL-nummer MFCD00005913
InChI-nyckel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
IUPAC-namn 3,3-bis(4-hydroxifenyl)-2-bensofuran-1-on
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenolphthalein
Smältpunkt 258 °C till 262 °C
Namnnotering För analys ACS
Beilstein 284423
Densitet 1.299 g/mL
Merck Index 14,7243
Löslighetsinformation Löslig i alkohol; Lätt löslig i eter; Lätt löslig i dimetylsulfoxid och olöslig i bensen eller hexan.
Kvantitet 500 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 318.33
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenolphthalein
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenolphthalein
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.