Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fenolftaleindisulfat trikaliumsalthydrat, 98%
Produktkod. 11401247
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11401247 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11401247 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B24198.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62625-16-5
Molekylformel C20H13K3O11S2
Molekylvikt (g/mol) 610.73
MDL-nummer MFCD00150194
InChI-nyckel PLHSVCWOEHYSHO-UHFFFAOYSA-K
Synonym phenolphthalein disulfate potassium salt, phenolphthalein disulfate tripotassium salt hydrate
PubChem CID 129893851
LEDER [K+].[K+].[K+].OC(C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1)(C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1)C1=CC=CC=C1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenolphthalein disulfate tripotassium salt hydrate
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 2-[hydroxi-bis(4-sulfooxifenyl)metyl]bensoesyra;kalium
Formel vikt 610.75 (Anhydrous)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.