Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fenolftaleindisulfat, trikaliumsalttrihydrat, 98 %
Produktkod. 10403171 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10403171 5 g Glasflaska 5g
10210041 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10403171 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 417220050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62625-16-5 | C20H13K3O11S2 | 610.73 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62625-16-5
Molekylformel C20H13K3O11S2
Molekylvikt (g/mol) 610.73
MDL-nummer MFCD00150194
InChI-nyckel PLHSVCWOEHYSHO-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 129893851
LEDER [K+].[K+].[K+].OC(C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1)(C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1)C1=CC=CC=C1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenolphthalein disulfate, tripotassium salt trihydrate
Smältpunkt 230.0°C
Analysprocentintervall 98%
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble.
Infrarött spektrum Authentic
IUPAC-namn trikalium-2-{hydroxibis[4-(sulfonatooxi)fenyl]metyl}bensoat
Formel vikt 664.78
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.