Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fenolftalein, ACS-reagens
Product Code. 10667211 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10667211 100 g Plastflaska 100g
10289840 500 g Plastflaska 500g
10135513 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10667211 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 417181000
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 77-09-8 | C20H14O4 | 318,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77-09-8
Molekylformel C20H14O4
Molekylvikt (g/mol) 318.33
MDL-nummer MFCD00005913
InChI-nyckel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Phenolphthalein
Smältpunkt 258,0 °C till 263,0 °C
Klarhet Klarat test
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Ångtryck Ångtryck: Försumbar
Visuell övergångsintervall från pH 8,0 (färglöst) till pH 10 (rött)
Beilstein 18, 143
Densitet 1.299g/mL
Merck Index 15, 7356
Färg Vitt
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: <0,1%. Andra lösligheter: 1g/12mL alkohol, 1g/100 ml eter, löslig i alkalier, löslig i kloroform
Kvantitet 100 g
Fysisk form Kristallint pulver
IUPAC-namn 3,3-bis(4-hydroxifenyl)-2-bensofuran-1-on
Formel vikt 318.32
Kvalitet ACS-reagens
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Phenolphthalein
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Hazard Statement
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.