Läs mer
Phenolphthalein Indicator, 1% (w/v) in Methanol, Neutralized, Ricca Chemical
Produktkod. 31940494
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Natural Poly Bottle
Produktkod. Kvantitet Förpackning
31940494 1 L Natural Poly Bottle
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 31940494 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer R56210001A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Chemical Identifiers
CAS 77-09-8 , 67-56-1 , 7732-18-5
Molekylformel C20H14O4
Molekylvikt (g/mol) Mixture
MDL-nummer MFCD00005913
InChI-nyckel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
IUPAC-namn 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Phenolphthalein Indicator
CAS Min % 97.0, 0.5
CAS Max % 100.0, 1.5
Förpackning Natural Poly Bottle
Färg Colorless to Pink
pH 8
Kvantitet 1 L
Fysisk form Liquid
Procent renhet 1% W/V
Kvalitet Indicator