Läs mer
Fenolftaleinindikator i etanol, 10 g/L, Chem-Lab
Produktkod. 11952505
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11952505 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 11952505 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL0606040250
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Blir röd-våldsam i närvaro av baser (vid pH 8,2 –9,8). Phenolphtalein-indikatorn i etanol, 10 g/L, Chem-Lab innehåller 10 g C20H14O4 per 1L C2H5OH. Den används som indikator vid syra-bas-titrationer.
Fenolftalein löses vanligtvis i alkohol för användning i experiment. Det är en svag syra som kan förlora H+- joner i lösning. Fenolftaleinmolekylen är färglös, medan fenolftaleinjonen är rosa. I sura och neutrala lösningar är lösningen färglös. När en bas tillsätts fenolftalein sker mer jonisering, vilket gör att lösningen får en rödviolett färg. Denna lösning får denna rosa färg vid pH 8,2 –till 9,8.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenolphtalein
Smältpunkt -114 °C
CAS 77-09-8, 64-17-5
Koncentration 10g C20H14O4 per 1L C2H5OH
Molekylformel C20H14O4
MDL-nummer MFCD00005913
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten
InChI-nyckel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-namn 3,3-bis(4-hydroxyfenyl)-2-benzofuran-1-one
Molekylvikt (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Formel vikt 46,07 g/mol
Odör Alkoholist
Densitet 0.79g/mL
pH-färgförändringar Färglös till rödviolett vid pH 8,2 – 9,8
Lösningsmedel eller matris Etanol
Kvantitet 250 mL
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenolphtalein 10 g/l in ethanol indicator solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: phenolphtalein indicator, ethanol