Läs mer
Fenolftaleinindikator i IPA, 10g/L, Chem-Lab
Produktkod. 11953994
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11953994 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 11953994 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL06.0603.0250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00 SEK
    194.74 SEK / 250ml
    Save 36.26 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
Blir röd-våldsam i närvaro av baser (vid pH 8,2 9,–8). Fenolftaleinindikator i IPA, 10g/L, Chem-Lab innehåller 10 g C 20 H 14 O 4 per 1 L C 3 H 8 O. Det används som en indikator vid syra-bastitrering.
Fenolftalein löses vanligtvis i alkohol för användning i experiment. Det är en svag syra, som kan förlora H + -joner i lösning. Fenolftaleinmolekylen är färglös, medan fenolftaleinjonen är rosa. I sura och neutrala lösningar är lösningen färglös. När en bas tillsätts till fenolftaleinet sker mer jonisering, vilket gör att lösningen får en rödviolett färg. Denna lösning får denna rosa färg vid pH 8,2 9,–8.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenolphtalein
Smältpunkt -89 °C
CAS 77-09-8, 67-63-0
Koncentration 10g C20H14O4 per 1L C3H8O
Molekylformel C20H14O4
MDL-nummer MFCD00005913
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten
InChI-nyckel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-namn 3,3-bis(4-hydroxifenyl)-2-bensofuran-1-on
Molekylvikt (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Formel vikt 60,10 g/mol
Odör Alkoholist
Densitet 0.78g/mL
pH-färgförändringar Färglös till rödviolett vid pH 8,2 – 9,8
Lösningsmedel eller matris 2-Propanol (IPA)
pH <2
Kvantitet 250 mL
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenolphtalein 10 g/l in propanol-2 indicator solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: phenolphthalein, propan-2-ol