Läs mer
Fenolftalein, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenolphthalein |
| CAS | 77-09-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Phenolphthalein |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C20 H14 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Phenolphthalein, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one, 1(3H)-Isobenzofuranone, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-, Phenolphthalein (8CI), 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone, 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalide, 3,3-Bis(p-hydroxyphenyl)phthalide, Euchessina, Koprol, Laxogen, Lilo, NSC 10464, NSC 215214, Phthalimetten, Phthalin, Purga, Purgen, Purgophen, Spulmako-lax, TY 9, Trilax |
| InChI formel | InChI=1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4 |
| Visa mer |