Läs mer
Fenolftalein, Mikromol™
Produktkod. 17969819
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17969819 250 mg
1 options
Produktkod. 17969819 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3351.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Fenolftalein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenolphthalein
CAS 77-09-8
Analyt- eller komponentnamn Phenolphthalein
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H14 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phenolphthalein, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one, 1(3H)-Isobenzofuranone, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-, Phenolphthalein (8CI), 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone, 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalide, 3,3-Bis(p-hydroxyphenyl)phthalide, Euchessina, Koprol, Laxogen, Lilo, NSC 10464, NSC 215214, Phthalimetten, Phthalin, Purga, Purgen, Purgophen, Spulmako-lax, TY 9, Trilax
InChI formel InChI=1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
LEDER Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
IUPAC-namn 3,3-bis(4-hydroxyfenyl)-2-benzofuran-1-one
Molekylvikt (g/mol) 318.32
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 318,0892 g/mol