Läs mer
Fisherbrand™ Fenolftaleinpapper
Produktkod. 15970872 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
pH-intervall:
8,3 till 10
Förpackningsstorlek:
4 enheter
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
15970872 8,3 till 10 4 enheter
1 options
Produktkod. 15970872
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00 SEK
    198.07 SEK / Paket med 4
    Save 87.93 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabb och enkel bestämning för neutraliseringsanalys.
  • Vitt papper
  • Ändrar färg till rött när pH överstiger 8,3 mot alkaliska förhållanden (rött vid pH> 10)
Specifikationer
Färgindikator Vitt till rött
pH-intervall 8,3 till 10
För användning med (applikation) Neutraliseringsanalys
Typ pH-indikatorpapper
Längd (metrisk) 5 m
Bredd (metrisk) 7 mm