Läs mer
Macherey-Nagel™ Phenolphtalein pH-papper
Produktkod. 11306524 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Färgindikator:
Vitt till rött
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11306524
Brand: Macherey-Nagel™ 90712
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Macherey-Nagel Phenolphtalein pH-papper, färgindikator: vit till röd, pH-intervall: 8.3 till 10, format: rulle, för användning med: Bestämning för neutraliseringsanalyser, Kvantitet: 1Styck
Specifikationer
Färgindikator Vitt till rött
pH-intervall 8,3 till 10
Formatera Rulle
För användning med (applikation) Bestämning för neutralisationsanalyser
Kvantitet 1 vardera
Typ pH-papper