Läs mer
Phenolphthalein, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15538064 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
125 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
125g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15538064 125 g Poly Bottle 125g
1 options
Produktkod. 15538064 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 287004
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Kemiska identifierare
CAS 77-09-8
Molekylformel C20H14O4
Molekylvikt (g/mol) 318.33
MDL-nummer MFCD00005913
InChI-nyckel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenolphthalein, phthalimetten, euchessina, phthalin, espotabs, phenolax, purgophen, koprol, laxogen, trilax
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
IUPAC-namn 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenolphthalein
Förpackning Poly Bottle
Kvantitet 125 g
Densitet 1L = 1.30kg
Formel vikt 318.33
Kvalitet BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Fysisk form Powder