Beskrivning
Fenolftalein fast, rent, indikatorkvalitet
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 258 °C |
| Formel vikt | 318,32 g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 500 g |
| Fysisk form | Fast |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Phenolphthalein
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.