Läs mer
Fenolftaleinlösning 0,2 % i metylerad sprit, ren, indikatorkvalitet, Fisher Chemical™ Produktkod.: 10579190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    564.00 SEK
    533.82 SEK / 500ml
    Spara 30.18 SEK
    5% Av
Fenolftaleinlösning 0,2 % i metylerad sprit, ren, indikatorkvalitet, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073390 Handla allt Fisher Chemical Produkter
500 mL, 500ml
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
Produktkod. 10579190
Brand: Fisher Chemical P/2400L/08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    564.00 SEK
    533.82 SEK / 500ml
    Spara 30.18 SEK
    5% Av
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 77-09-8
Molekylformel C20H14O4
Molekylvikt (g/mol) 318.33
MDL-nummer MFCD00005913
InChI-nyckel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
IUPAC-namn 3,3-bis(4-hydroxifenyl)-2-bensofuran-1-on
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Färg Gult
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenolphthalein solution, 0.2% in IMS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Phenolphthalein
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Fenolftaleinlösning 0,2 % i metylerad sprit, ren, indikatorkvalitet, Fisher Chemical™ >