Läs mer
Fenolftaleinindikator i etanol/vatten, 10g/L, Chem-Lab
Produktkod. 11963333
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11963333 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11963333 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL06.0613.1000
 Begränsad artikel
I lager
Blir röd-våldsam i närvaro av baser. Fenolftaleinindikator i etanol/vatten, 10g/L, Chem-Lab innehåller 10 g C20H14O4 per 1 L C2H5OH och H2O (1:1) . Den används som en indikator vid syra-bastitrering för AFNOR-bestämning i vatten.
Fenolftalein löses vanligtvis i alkohol för användning i experiment. Det är en svag syra, som kan förlora H + -joner i lösning. Fenolftaleinmolekylen är färglös, medan fenolftaleinjonen är rosa. I sura och neutrala lösningar är lösningen färglös. När en bas tillsätts till fenolftaleinet sker mer jonisering, vilket gör att lösningen får en rödviolett färg.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenolphtalein
Smältpunkt -114 °C
CAS 77-09-8, 64-17-5, 7732-18-5
Koncentration 10g C20H14O4 per 1L C2H5OH och H2O (1:1)
Molekylformel C20H14O4
MDL-nummer MFCD00005913
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten
InChI-nyckel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-namn 3,3-bis(4-hydroxifenyl)-2-bensofuran-1-on
Molekylvikt (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Formel vikt 46,07 g/mol
Kvalitet AFNOR
Odör Alkoholist
Förpackning Polyeten
Densitet 0.89g/mL
pH-färgförändringar Färglös till rödviolett
Lösningsmedel eller matris Etanol: Vatten (1:1)
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenolphtalein 10 g/l in ethanol/water (1/1) indicator solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: phenolphtalein indicator, ethanol