Läs mer
Fenolftaleinindikator i metanol, 10g/L, Chem-Lab
Beskrivning
Fenolftalein löses vanligtvis i alkohol för användning i experiment. Det är en svag syra, som kan förlora H + -joner i lösning. Fenolftaleinmolekylen är färglös, medan fenolftaleinjonen är rosa. I sura och neutrala lösningar är lösningen färglös. När en bas tillsätts till fenolftaleinet sker mer jonisering, vilket gör att lösningen får en rödviolett färg. Denna lösning får denna rosa färg vid pH 8,2 9,–8.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenolphtalein |
| Smältpunkt | -98 °C |
| CAS | 77-09-8, 67-56-1 |
| Koncentration | 10 g C20H14O4 per 1 L CH3OH |
| Odör | Alkoholist |
| Molekylformel | C20H14O4 |
| MDL-nummer | MFCD00005913 |
| Densitet | 0.79g/mL |
| pH-färgförändringar | Färglös till rödviolett vid pH 8,2 – 9,8 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Phenolphtalein 10 g/l in methanol indicator solution
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H370-Orsakar organskador.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: phenolphthalein