Läs mer
Fenolftaleinlösning, EP-klass, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11414719 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414719 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11414719 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 1063702
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkad enligt Eur. Pharm. Kapitel 4 (4.1.1) och upprättad i en ISO 9001 anläggning. Fenolftaleinlösning, EP-klass, Reagecon™ är en färdig att använda 0,1 g/100 ml lösning som används som en indikator vid –syrabastitrering. Den blir färglös i sura lösningar och röd/rosa i basiska lösningar.
Fenolftaleins vanliga användning är som en indikator vid syra-bastitrering. Den fungerar också som en komponent i universell indikator, tillsammans med metylrött, bromtymolblått och tymolblått. Denna lösning framställs genom att lösa 0,1 g fenolftalein i 80 ml alkohol och späda till 100 ml med vatten. Lösningen blir röd vid pH≥ 10, är färglös kl≤ 8,2 och är rosa däremellan.
  • Tillverkad i en ISO 9001-kompatibel anläggning enligt Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) riktlinjer
  • Försedd med ett analysintyg och en etikett som visar parti och utgångsdatum
  • Den färdiga produkten eliminerar tiden och arbetet med att förbereda exakta reagenser och volymetriska lösningar
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1(3H)-one
CAS 77-09-8, 64-17-5, 7732-18-5
Koncentration 0,1 g per 100 ml
Molekylformel C20H14O4
MDL-nummer MFCD00005913
InChI-nyckel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-namn 3,3-bis(4-hydroxifenyl)-2-bensofuran-1-on
Molekylvikt (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Formel vikt 318,3 g/mol
Kvalitet Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.1)
Odör Alkoholliknande
Förpackning Uppenbar manipulation
Analyscertifikat Ja
pH-färgförändringar Röd: pH >10
Färglös: pH <8,2
Rosa: 8,2 – 10
Lösningsmedel eller matris Etanol, utspädd med vatten
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • PHENOLPHTHALEIN SOLUTION
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, phenolphthalein