Läs mer
Fenolftaleinindikator i etanol, 1g/L, Chem-Lab
Produktkod. 11957423
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11957423 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11957423 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL07.0606.0100
 Begränsad artikel
I lager
Blir röd-våldsam i närvaro av baser (vid pH 8,2 –10). Fenolftaleinindikator i etanol, 1g/L, Chem-Labinnehåller 1 g C20H14O4 per 1 L C2H5OH. Det används som en indikator vid syra-bastitrering. Tillverkad enligt Eur. Ph. 4.4.1.1 standarder.
Fenolftalein löses vanligtvis i alkohol för användning i experiment. Det är en svag syra, som kan förlora H + -joner i lösning. Fenolftaleinmolekylen är färglös, medan fenolftaleinjonen är rosa. I sura och neutrala lösningar är lösningen färglös. När en bas tillsätts till fenolftaleinet sker mer jonisering, vilket gör att lösningen får en rödviolett färg. Denna lösning får denna rosa färg vid pH 8,2 10,–0.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenolphtalein
CAS 77-09-8, 64-17-5
Koncentration 1g C20H14O4 per 1L C2H5OH 80 %
Molekylformel C20H14O4
MDL-nummer MFCD00005913
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten
InChI-nyckel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-namn 3,3-bis(4-hydroxifenyl)-2-bensofuran-1-on
Molekylvikt (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Formel vikt 46,07 g/mol
Kvalitet Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.1)
Odör Alkoholist
Densitet 0.86g/mL
pH-färgförändringar Färglös till rödviolett vid pH 8,2 – 10,0
Lösningsmedel eller matris Etanol 80 %
pH ±7
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenolphtalein indicator in Ethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol