Läs mer
Fenolftaleinlösning, indikator, Reag. Ph. eur., 1 % i etanol, Solstice
Produktkod. 15614310 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
30 mL
500 mL
1 L
6 x 500 mL
50 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
30ml
50 L
500ml
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15614310 500 mL 500ml
15698370 30 mL 30ml
15604310 1 L 1 L
15644310 6 x 500 mL Paket med 6
15634310 6 x 1 L Paket med 6
15624310 50 L 50 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15614310 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 34607500ML
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Indikator, Reag. Ph. Eur., 1 % i etanol
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-09-8
Molekylformel C20H14O4
Molekylvikt (g/mol) 318.33
MDL-nummer MFCD00005913
InChI-nyckel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenolphthalein solution
UN-nummer UN1170
Beilstein 284423
IUPAC-namn 3,3-bis(4-hydroxifenyl)-2-bensofuran-1-on
Formel vikt 318,32 g/mol
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 14 °C (57,2 °F)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenolphthalein solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: phenolphthalein, ethanol; ethyl alcohol