Läs mer
Fenolftaleinlösning, Indikator, Reag. Ph. Eur., 1 % i etanol, Honeywell Fluka™
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenolphthalein solution |
| UN-nummer | UN1170 |
| Beilstein | 284423 |
| IUPAC-namn | 3,3-bis(4-hydroxifenyl)-2-bensofuran-1-on |
| Formel vikt | 318.32g/mol |
| Kvantitet | 30 mL |
| Flampunkt | 14°C (57.2°F) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Phenolphthalein solution
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: phenolphthalein, ethanol; ethyl alcohol