Läs mer
Fenolftaleinlösning, Indikator, Reag. Ph. Eur., 1 % i etanol, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7072119 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
30 mL
500 mL
1 L
6 x 500 mL
50 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
30ml
50 L
500ml
Paket med 6
Produktkod. 15698370
Brand: Honeywell-Fluka 3460730ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Indikator, Reag. Ph. Eur., 1 % i etanol
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-09-8
Molekylformel C20H14O4
Molekylvikt (g/mol) 318.33
MDL-nummer MFCD00005913
InChI-nyckel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Phenolphthalein solution
UN-nummer UN1170
Beilstein 284423
IUPAC-namn 3,3-bis(4-hydroxifenyl)-2-bensofuran-1-on
Formel vikt 318.32g/mol
Kvantitet 30 mL
Flampunkt 14°C (57.2°F)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phenolphthalein solution
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: phenolphthalein, ethanol; ethyl alcohol