Läs mer
Fenolftaleinlösning, indikator, 2 % i etanol, Solstice
Product Code. 15644300 Shop All Honeywell Fluka Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 l
6 x 1 l
Förpackning:
Glasflaska
Polyflaska
Unit Size:
1 L
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
15644300 1 l Glasflaska 1 L
15654300 6 x 1 l Polyflaska Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15644300 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 346051L
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Indikator, 2% i etanol
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Phenolphthalein solution
Namnnotering Indikator, 2% tum etanol
Kokpunkt 80 °C
CAS Min % ≥50.0000%, ≥30.0000%
CAS Max % <70.0000%, <50.0000%
CAS 7732-18-5, 77-09-8
Linjär formel C6H5CH3
Beilstein 284423
Formel vikt 318.32
Kvalitet Analytiskt reagens
Förpackning Glasflaska
Densitet 0.900 g/cm3
Kvantitet 1 l
Flampunkt 24 °C
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phenolphthalein solution
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: phenolphthalein, ethanol