Läs mer
Phenolphthalein solution, Indicator solution, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15687030 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15687030 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15687030 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 74760100ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Indicator solution
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenolphthalein solution
Namnnotering Indicator solution
Kokpunkt 78°C to 79°C
CAS 77-09-8, 64-17-5
CAS Max % 0.1000%, 99.9000%
Molekylformel C20H14O4
Linjär formel C20H14O4
MDL-nummer MFCD00005913
UN-nummer UN1170
Beilstein 284423
InChI-nyckel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-namn 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
Molekylvikt (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Kvalitet Analytical Reagent
Förpackning Glass Bottle
Densitet 0.927 g/mL at 20 °C
Kvantitet 100 mL
Flampunkt 17°C