Läs mer
Phenolphthalein, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenolphthalein |
| Smältpunkt | 263.7°C |
| MDL-nummer | MFCD00005913 |
| Densitet | 1.296 g/cm3 at 20°C |
| Synonym | Phenolphthalein, Phenolphthalein |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.32 |
| Kvalitet | Research |