Läs mer
Fenolftalein, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Phenolphthalein |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H |
| Formel vikt | 318.0892 |
| Procent renhet | >95% |