missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phenolphthalein, TRC

Produktkod. 30132833
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132833 25 g
30136328 250 g
30007538 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132833 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP31801025G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 77-09-8
Kemiskt namn eller material Phenolphthalein
Formel vikt 318.0892
InChI formel InChI=1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
IUPAC-namn 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one
Molekylformel C20 H14 O4
Molekylvikt (g/mol) 318.32
Procent renhet >95%
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
LEDER Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
Synonym Phenolphthalein, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one, 1(3H)-Isobenzofuranone, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-, Phenolphthalein (8CI), 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone, 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalide, 3,3-Bis(p-hydroxyphenyl)phthalide, Euchessina, Koprol, Laxogen, Lilo, NSC 10464, NSC 215214, Phthalimetten, Phthalin, Purga, Purgen, Purgophen, Spulmako-lax, TY 9, Trilax
Visa mer Visa mindre

Specifikationer

Kvantitet 25 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.