Läs mer
Fenolftalein TS/RS-lösning enligt United States Pharmacopoeia (USP ), Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 13499038 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. 13499038
Brand: Reagecon USP4201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specificerad för användning i individuell United States Pharmacopoeia (USP ) Monografier och testade och certifierade enligt en ISO17025 ackrediterad testmetod (INAB Ref. 264T).
  • USA:s farmakopé (USP ) Referensstandard, United States Pharmacopoeia (USP ) Referensmaterial
  • Specificerad för användning i individuell United States Pharmacopoeia (USP ) Monografier.
  • Testad och certifierad enligt en ISO17025 ackrediterad testmetod (INAB Ref. 264T).
  • NIST spårbart.
  • Garanterad stabilitet under hela hållbarheten, även efter att flaskan öppnats.
Specifikationer
Förpackning Winchesterflaska i bärnstensfärgad glas
Fysisk form Vätska
Teknik Titration, USP Monographs
Kvantitet 100 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • phenolphthalein TS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethyl alcohol, phenolphthalein