Läs mer
Fenolftalein, USP/NF-klass, MP Biomedicals™
Produktkod. 11418240 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418240 100 g 100g
11428240 250 g 250g
11438240 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418240 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210260880
Kemiska identifierare
CAS 77-09-8
Molekylformel C20H14O4
Molekylvikt (g/mol) 318.33
MDL-nummer MFCD00005913
InChI-nyckel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3, 3-bis[4-Hydroxyphenyl]-1-[3H]- isobenzofuranone
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
IUPAC-namn 3,3-bis(4-hydroxifenyl)-1,3-dihydro-2-bensofuran-1-on
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenolphthalein
Analysprocentintervall U.S.P./N.F. grade
Formel vikt 318.3
Densitet 1.29g/cm3
Färg Vit till Vit/Gul
Kvantitet 100 g
Fysisk form Kristaller