Läs mer
Short List Appendix IX, Fenols Mix, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15245856 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15245856 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 15245856 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer 8270AFL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    751.00 SEK
    715.72 SEK / 1ml
    Save 35.28 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
2,4,6-triklorfenol88-06-22000 μg/ml
2,4-diklorfenol120-83-22000 μg/ml
2,4-dimetylfenol105-67-92000 μg/ml
2,4-dinitrofenol51-28-52000 μg/ml
2-klorfenol95-57-82000 μg/ml
2-nitrofenol88-75-52000 μg/ml
4,6-dinitro-2-metylfenol534-52-12000 μg/ml
4-klor-3-metylfenol59-50-72000 μg/ml
4-nitrofenol100-02-72000 μg/ml
Pentaklorfenol87-86-52000 μg/ml
Fenol108-95-22000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenols Mix
Namnnotering SW-846 Method 8270C
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
Metoder For US EPA Method 8270C
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Lösningsmedel eller matris Methylene Chloride
Kvantitet 1 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenols Mix
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, 2,4,6-trichlorophenol,2-chlorophenol,, DNOC, chlorocresol, pentachlorophenol, 2,4-
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning