missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phenothiazine-10-propionic Acid (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenothiazine-10-propionic Acid |
| CAS | 362-03-8 |
| Molekylformel | C15 H13 N O2 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-(10-Phenothiazin-10-yl)propionic Acid, 3-(Phenothiazin-10-yl)propanoic Acid, NSC 525721, NSC 638691 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO2S/c17-15(18)9-10-16-11-5-1-3-7-13(11)19-14-8-4-2-6-12(14)16/h1-8H,9-10H2,(H,17,18) |
| LEDER | OC(=O)CCN1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 3-phenothiazin-10-ylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.334 |
| Formel vikt | 271.067 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?