missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phenothiazine-10-propionitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenothiazine-10-propionitrile |
| CAS | 1698-80-2 |
| Molekylformel | C15H12N2S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 10H-Phenothiazine-10-propanenitrile, 10-(2-Cyanoethyl)phenothiazine, 3-(Phenothiazin-10-yl)propanenitrile, NSC 139052, NSC 21556 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12N2S/c16-10-5-11-17-12-6-1-3-8-14(12)18-15-9-4-2-7-13(15)17/h1-4,6-9H,5,11H2 |
| LEDER | N#CCCN1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 3-phenothiazin-10-ylpropanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.33 |
| Formel vikt | 252.0721 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?