Läs mer
Phenothiazine, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenothiazine |
| CAS | 92-84-2 |
| Molekylformel | C12H9NS |
| MDL-nummer | MFCD00005015 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | C12=CC=CC=C1NC3=C(C=CC=C3)S2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.27 |
| Procent renhet | 98% |