Läs mer
Fenotiazin, 98+%
Produktkod. 11498680
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
250g
5000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498680 500 g 500g
11494164 250 g 250g
11404174 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498680 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12517.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 92-84-2 | C12H9NS | 199,271 g/mol
Det verkar på typ I kalcium/kalmodulinberoende fosfodiesteras och även en användbar elektrondonator. Fenotiazin finner användning i metallfria organiska färgämnen, sensibilisatorer, färgämnen och antioxidanter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den verkar på typ I kalcium/kalmodulinberoende fosfodiesteras och även en användbar elektrondonator. Fenotiazin finner användning i metallfria organiska färgämnen, sensibilisatorer, färgämnen och antioxidanter.
Löslighet
Löslig i vatten (0,13 mg/ml vid 23 °C), etanol, aceton och eter. Olösligt i kloroform.
Anmärkningar
Förvaras under torr inert gas. Skydda mot solljus. Säkerställ god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-84-2
Molekylformel C12H9NS
Molekylvikt (g/mol) 199.271
MDL-nummer MFCD00005015
InChI-nyckel WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenothiazine, thiodiphenylamine, feeno, dibenzothiazine, phenosan, phenthiazine, dibenzo-1,4-thiazine, penthazine, souframine, agrazine
PubChem CID 7108
ChEBI CHEBI:37931
IUPAC-namn 10H-fenotiazin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)NC3=CC=CC=C3S2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenothiazine
Smältpunkt 182 °C till 186 °C
Kokpunkt 235 °C (21 mmHg)
Kvantitet 500 g
Beilstein 143237
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,7252
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,13 mg/ml vid 23 °C), etanol, aceton och eter. Olöslig i kloroform.
Formel vikt 199.28
Procent renhet ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenothiazine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenothiazine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.