Läs mer
Fenotiazin, LoGiCal
Produktkod. 30458662
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458662 10 mg
1 options
Produktkod. 30458662 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0157.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenothiazine
CAS 92-84-2
Analyt- eller komponentnamn Phenothiazine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H9 N S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Promethazine Hydrochloride Imp. A (EP), Promethazine Imp. A (EP), Phenothiazine, 10H-Phenothiazine, Antage TDP, Contaverm, Danikoropa, Dibenzo-1,4-thiazine, Dibenzothiazine, ENT 38, Early bird wormer, Feeno, Fenoverm, NSC 2037, Nemazene, Nexarbol, Orimon, Padophene, Penthazine, Phenegic, Phenoverm, Phenovis, Phenoxur, Phenthiazine, Phenzeen, Reconox, Thiodiphenylamine, Promethazine Hydrochloride Impurity A, Promethazine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
Lösningstyp Snyggt
LEDER N1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC-namn 10H-fenotiazin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 199.27
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 199,0456 g/mol