Läs mer
Fenotiazin, Mikromol™
Produktkod. 17911226
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17911226 100 mg
1 options
Produktkod. 17911226 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0157.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Fenotiazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenothiazine
CAS 92-84-2
Analyt- eller komponentnamn Phenothiazine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H9 N S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Promethazine Hydrochloride Imp. A (EP), Promethazine Imp. A (EP), Phenothiazine, 10H-Phenothiazine, Antage TDP, Contaverm, Danikoropa, Dibenzo-1,4-thiazine, Dibenzothiazine, ENT 38, Early bird wormer, Feeno, Fenoverm, NSC 2037, Nemazene, Nexarbol, Orimon, Padophene, Penthazine, Phenegic, Phenoverm, Phenovis, Phenoxur, Phenthiazine, Phenzeen, Reconox, Thiodiphenylamine, Promethazine Hydrochloride Impurity A, Promethazine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
LEDER N1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC-namn 10H-fenotiazin
Molekylvikt (g/mol) 199.27
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 199,0456 g/mol