Läs mer
Fenotiazin S,S-dioxid, TRC
Produktkod. 30137735
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137735 500 mg
30132971 1 g
30008842 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137735 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP297600500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1209-66-1
Molekylformel C12H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 231.27
Synonym 5,5-Dioxophenothiazine;
IUPAC-namn 10H-fenotiazin 5,5-dioxid
LEDER O=S1(=O)c2ccccc2Nc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenothiazine S,S-Dioxide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9NO2S/c14-16(15)11-7-3-1-5-9(11)13-10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8,13H
Formel vikt 231.0354
Procent renhet >95%