Läs mer
Phenothiazine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15871301
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15871301 50 kg 50kg
15851301 100 g 100g
15861301 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15871301 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8209759050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-84-2
Specifikationer
Smältpunkt 182°C to 185°C
Densitet 1.296 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 381°C/1011 hPa
MDL-nummer MFCD00005015
Kvantitet 50 kg
Synonym Phenothiazine, Phenothiazine
Molekylvikt (g/mol) 199.27