Läs mer
Fenotiazin, TRC
Produktkod. 30135153
Change view
Kvantitet:
50 mg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135153 500 g
30003536 25 g
17903535 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135153 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP318040500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-84-2
Molekylformel C12 H9 N S
Molekylvikt (g/mol) 199.27
Synonym Phenothiazine, Promethazine Hydrochloride Imp. A (EP), 10H-Phenothiazine, Antage TDP, Contaverm, Danikoropa, Dibenzo-1,4-thiazine, Dibenzothiazine, ENT 38, Early bird wormer, Feeno, Fenoverm, NSC 2037, Nemazene, Nexarbol, Orimon, Padophene, Penthazine, Phenegic, Phenoverm, Phenovis, Phenoxur, Phenthiazine, Phenzeen, Reconox, Thiodiphenylamine
IUPAC-namn 10H-fenotiazin
LEDER N1c2ccccc2Sc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenothiazine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 g
InChI formel InChI=1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
Formel vikt 199.0456
Procent renhet >95%