Läs mer
Phenothrin (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenothrin |
| CAS | 26002-80-2 |
| Molekylformel | C23 H26 O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Cyclopropanecarboxylic acid','2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)-','(3-phenoxyphenyl)methyl ester, Cyclopropanecarboxylic acid','2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-','(3-phenoxyphenyl)methyl ester (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid','2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-','m-phenoxybenzyl ester (8CI), Benzyl alcohol','m-phenoxy-','2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylate (8CI), 3-Phenoxybenzyl chrysanthemate, Anchimanaito 20S, Duet, Multicide 2154, OMS 1809, OMS 1810, PT 515, Phenothrin, Phenoxythrin, Pibutin, S 2539, S 2539 (pesticide), m-Phenoxybenzyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26O3/c1-16(2)13-20-21(23(20,3)4)22(24)25-15-17-9-8-12-19(14-17)26-18-10-6-5-7-11-18/h5-14,20-21H,15H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(=CC1C(C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C)C |
| IUPAC-namn | (3-phenoxyphenyl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 350.45 |
| Formel vikt | 350.1882 |