Läs mer
Phenothrin, MedChemExpress
Produktkod. 16468586
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16468586 100 mg
1 options
Produktkod. 16468586 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1072
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
MedChemExpress Phenothrin is a synthetic pyrethroid that kills adult fleas and ticks.
Phenothrin is a synthetic pyrethroid that kills adult fleas and ticks.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenothrin
CAS 26002-80-2
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H26O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (285.35 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1C(C)(C)C1/C=C(C)\C)OCC2=CC=CC(OC3=CC=CC=C3)=C2
Molekylvikt (g/mol) 350.45
Formel vikt 350.45
Procent renhet 94.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation