Läs mer
Fenoxazin, 98 %
Produktkod. 11301467
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11301467 1 g 1g
11311467 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11301467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01969.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 135-67-1 | C12H9NO | 183,21 g/mol
Fenoxazin används som primära och sekundära mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Fenoxazin används som primära
och sekundära intermediärer.
Löslighet
Löslig i metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara i en tättsluten behållare. Förvara på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme borta från oförenliga ämnen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135-67-1
Molekylformel C12H9NO
Molekylvikt (g/mol) 183.21
MDL-nummer MFCD00005014
InChI-nyckel TZMSYXZUNZXBOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxazine, phenazoxine, unii-c2zwt499sg, c2zwt499sg, 5,4-oxazine, phenotazine, rarechem fh 2c 0s92, phenoxazine 1g, 9ci
PubChem CID 67278
IUPAC-namn 10H-fenoxazin
LEDER N1C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenoxazine
Smältpunkt 154°C to 158°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 143234
Merck Index 14,7253
Löslighetsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 183.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.