missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phenoxodiol, MedChemExpress

Produktkod. 16495818
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16495818 10 mg -
16478487 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16495818 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13721

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Phenoxodiol, a synthetic analog of Genestein, activates the mitochondrial caspase system, inhibits XIAP (an apoptosis inhibitor), and sensitizes the cancer cells to Fas-mediated apoptosis. This agent also inhibits DNA topoisomerase II by stabilizing the cleavable complex. Phenoxodiol induces cell cycle arrest in the G1/S phase of the cell cycle and upregulates p21WAF1 via a p53 independent manner.

Phenoxodiol, a synthetic analog of Genestein, activates the mitochondrial caspase system, inhibits XIAP (an apoptosis inhibitor), and sensitizes the cancer cells to Fas-mediated apoptosis. This agent also inhibits DNA topoisomerase II by stabilizing the cleavable complex. Phenoxodiol induces cell cycle arrest in the G1/S phase of the cell cycle and upregulates p21WAF1 via a p53 independent manner.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phenoxodiol
CAS 81267-65-4
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H12O3
Kvantitet 10 mg
Synonym Idronoxil Dehydroequol Haginin E
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (416.23 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (4.16 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC=C2C=C(C3=CC=C(O)C=C3)COC2=C1
Molekylvikt (g/mol) 240.25
Formel vikt 240.25
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.