Läs mer
Phenoxy-2-propanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenoxy-2-propanone |
| CAS | 621-87-4 |
| Molekylformel | C9H10O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Phenoxy-2-propanone, 1-Phenoxyacetone, Methyl Phenoxymethyl KetoneNSC 1876, Phenoxy-2-propanone, Phenoxyacetone, Phenoxymethyl Methyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)COc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 1-phenoxypropan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.17 |
| Formel vikt | 150.0681 |