Läs mer
Phenoxy-d5-acetic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenoxy-d5-acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1189442-18-9 |
| Molekylformel | C10H7D5O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Ethyl Phenoxy-d5-acetate, 2-Phenoxy-d5-acetic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-2-12-10(11)8-13-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3/i3D,4D,5D,6D,7D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(OCC(=O)OCC)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenoxy)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.23 |
| Formel vikt | 185.11 |